N-Cyano-N',S-Dimethylisothiohernstoff 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR920511-25G OR920511-5G
APOSOR920511-25GEA 382 EUR InStock
APOSOR920511-25G APOSOR920511-5G
N-Cyano-N',S-Dimethylisothiohernstoff 95%
N-Cyano-N',S-Dimethylisothiohernstoff
Formel: C₄H₇N₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078154
CAS-Nummer: 5848-24-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge