5-Hydroxy-4-octanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR920696-25G OR920696-5G
APOSOR920696-25GEA 122 EUR InStock
APOSOR920696-25G APOSOR920696-5G
5-Hydroxy-4-octanon 95%
5-Hydroxy-4-octanon
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Siedepunkt: 188
Melting Pt: 2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021928
CAS-Nummer: 496-77-5
Merck Index: 13,01595
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge