1-(Dimethylethylsilyl)imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR920765-1G OR920765-5G
APOSOR920765-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR920765-1G APOSOR920765-5G
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole 95%
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole
Formel: C₇H₁₄N₂Si
MW: 154.29 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059723
CAS-Nummer: 62365-34-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge