2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR921289-1G OR921289-25G OR921289-5G
APOSOR921289-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR921289-1G APOSOR921289-25G APOSOR921289-5G
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran
Formel: C₉H₁₇ClO₂
MW: 192.68 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142812
CAS-Nummer: 41302-05-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge