2-Bromo-6-vinylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR921461-1G OR921461-250MG
APOSOR921461-1GEA 462 EUR InStock
APOSOR921461-1G APOSOR921461-250MG
2-Bromo-6-vinylpyridine 95%
2-Bromo-6-vinylpyridine
Formel: C₇H₆BrN
MW: 184.300 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD18255049
CAS-Nummer: 931582-13-7
UN: 3073
ADR: 6.1+3+8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..