1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR922650-1G OR922650-250MG
APOSOR922650-1GEA 848 EUR InStock
APOSOR922650-1G APOSOR922650-250MG
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol
Formel: C₉H₁₇NO
MW: 155.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11878581
CAS-Nummer: 869224-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge