S-Butyl thiobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR923124-1G OR923124-25G OR923124-5G
APOSOR923124-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR923124-1G APOSOR923124-25G APOSOR923124-5G
S-Butyl thiobenzoate 95%
S-Butyl thiobenzoate
Formel: C₁₁H₁₄OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039955
CAS-Nummer: 7269-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge