2-Cyclohexylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR924905-1G OR924905-25G OR924905-5G
APOSOR924905-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR924905-1G APOSOR924905-25G APOSOR924905-5G
2-Cyclohexylcyclohexanon 95%
2-Cyclohexylcyclohexanone
Formel: C₁₂H₂₀O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013795
CAS-Nummer: 90-42-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge