3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR925053-1G OR925053-5G
APOSOR925053-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR925053-1G APOSOR925053-5G
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propansäure 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016558
CAS-Nummer: 1135-23-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge