4-(3-Phenylpropyl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR925286-100G OR925286-25G OR925286-500G
APOSOR925286-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR925286-100G APOSOR925286-25G APOSOR925286-500G
4-(3-Phenylpropyl)pyridin 95%
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Formel: C₁₄H₁₅N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047458
CAS-Nummer: 2057-49-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge