3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR927159-1G OR927159-5G
APOSOR927159-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR927159-1G APOSOR927159-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclopropylisoxazole
Formel: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11053990
CAS-Nummer: 1060817-59-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge