1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR927460-1G OR927460-250MG OR927460-5G
APOSOR927460-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR927460-1G APOSOR927460-250MG APOSOR927460-5G
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid 96%
1-(Pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864786
CAS-Nummer: 162960-26-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge