5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR928508-1G OR928508-5G
APOSOR928508-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR928508-1G APOSOR928508-5G
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenon 95%
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053308
CAS-Nummer: 24539-92-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge