1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR928801-1G OR928801-250MG
APOSOR928801-1GEA 502 EUR InStock
APOSOR928801-1G APOSOR928801-250MG
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile
Formel: C₅H₅N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04971123
CAS-Nummer: 113336-22-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge