(Z)-3-Bromopropenoic acid methyl ester 95/5 Z/E 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR929700-1G OR929700-250MG
APOSOR929700-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR929700-1G APOSOR929700-250MG
(Z)-3-Bromopropenoic acid methyl ester 95/5 Z/E 95%
(Z)-3-Bromopropenoic acid methyl ester 95/5 Z/E
Formel: C₄H₅BrO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109369
CAS-Nummer: 6214-22-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge