2,6-Diethylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR929730-10G OR929730-1G OR929730-5G
APOSOR929730-10GEA 235 EUR InStock
APOSOR929730-10G APOSOR929730-1G APOSOR929730-5G
2,6-Diethylphenol 98%
2,6-Diethylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01707589
CAS-Nummer: 1006-59-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge