Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR931214-1G OR931214-250MG
APOSOR931214-1GEA 796 EUR InStock
APOSOR931214-1G APOSOR931214-250MG
Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole 95%
Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Formel: C₆H₁₂N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 5840-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge