2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR931334-1G OR931334-5G
APOSOR931334-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR931334-1G APOSOR931334-5G
2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
2-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Formel: C₁₃H₁₈N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115126
CAS-Nummer: 86732-22-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge