5-Methoxyresorcinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR936313-1G OR936313-5G OR936313-25G
APOSOR936313-1GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR936313-1G APOSOR936313-5G APOSOR936313-25G
5-Methoxyresorcinol 98%
5-Methoxyresorcinol
Formel: C₇H₈O₃
Siedepunkt: 188…189 °C/12mmHg
Melting Pt: 78…80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002285
CAS-Nummer: 2174-64-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge