N-Decanoylsarkosin-Natriumsalz 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR936414-1G OR936414-5G
APOSOR936414-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR936414-1G APOSOR936414-5G
N-Decanoylsarkosin-Natriumsalz 98%
N-Decanoylsarkosin-Natriumsalz
Formel: C₁₃H₂₅NO₃
Melting Pt: 155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00451533
CAS-Nummer: 30377-07-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge