Methyl-5-chlorvalerat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR936431-100G OR936431-25G OR936431-5G
APOSOR936431-100GEA 928 EUR InStock
APOSOR936431-100G APOSOR936431-25G APOSOR936431-5G
Methyl-5-chlorvalerat 95%
Methyl-5-chlorvalerat
Formel: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150.6033 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065274
CAS-Nummer: 14273-86-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge