α,α-Diethoxytoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR936523-25G OR936523-5G
APOSOR936523-25GEA 296 EUR InStock
APOSOR936523-25G APOSOR936523-5G
α,α-Diethoxytoluol 95%
α,α-Diethoxytoluol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038525
CAS-Nummer: 774-48-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge