3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR936548-100G OR936548-25G
APOSOR936548-100GEA 502 EUR InStock
APOSOR936548-100G APOSOR936548-25G
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole 95%
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Formel: C₃H₅N₃S
MW: 115.15 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010069
CAS-Nummer: 24854-43-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge