2'-Acetoxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR936566-100G OR936566-25G
APOSOR936566-100GEA 256 EUR InStock
APOSOR936566-100G APOSOR936566-25G
2'-Acetoxyacetophenon 97%
2'-Acetoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017223
CAS-Nummer: 7250-94-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge