1-Cyclohexylethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR936737-25G OR936737-5G
APOSOR936737-25GEA 249 EUR InStock
APOSOR936737-25G APOSOR936737-5G
1-Cyclohexylethanol 95%
1-Cyclohexylethanol
Formel: C₈H₁₆O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001475
CAS-Nummer: 1193-81-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge