4'-Aminohexanophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR937047-10G OR937047-1G OR937047-5G
APOSOR937047-10GEA 754 EUR InStock
APOSOR937047-10G APOSOR937047-1G APOSOR937047-5G
4'-Aminohexanophenon 95%
4'-Aminohexanophenon
Formel: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 38237-76-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge