4-Isopropylpiperidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR937445-1G OR937445-250MG
APOSOR937445-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR937445-1G APOSOR937445-250MG
4-Isopropylpiperidin 95%
4-Isopropylpiperidin
Formel: C₈H₁₇N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09055342
CAS-Nummer: 19678-58-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge