(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR937575-1G OR937575-250MG
APOSOR937575-1GEA 734 EUR InStock
APOSOR937575-1G APOSOR937575-250MG
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol
Formel: C₁₀H₁₈OS
MW: 186.31 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151646
CAS-Nummer: 71242-58-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge