Heptaethylenglykol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR937598-1G OR937598-5G
APOSOR937598-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR937598-1G APOSOR937598-5G
Heptaethylenglykol 98%
Heptaethylene glycol
Formel: C₁₄H₃₀O₈
Dichte: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002876
CAS-Nummer: 5617-32-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge