2-Methoxybutyl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR938072-10G OR938072-1G OR938072-5G
APOSOR938072-10GEA 574 EUR InStock
APOSOR938072-10G APOSOR938072-1G APOSOR938072-5G
2-Methoxybutyl-acetat 95%
2-Methoxybutyl acetate
Formel: C₇H₁₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797047
CAS-Nummer: 1173168-18-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge