3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR938565-1G OR938565-250MG
APOSOR938565-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR938565-1G APOSOR938565-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid
Formel: C₉H₇ClO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00969474
CAS-Nummer: 3617-01-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge