cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939088-1G OR939088-250MG
APOSOR939088-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR939088-1G APOSOR939088-250MG
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
cis-1,3-Cyclohexanediol
Formel: C₆H₁₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 823-18-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge