4-Phenyl-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939123-1G OR939123-5G
APOSOR939123-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR939123-1G APOSOR939123-5G
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dion 95%
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dion
Formel: C₈H₅N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003148
CAS-Nummer: 4233-33-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge