4-Methylpentanoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939142-100G OR939142-25G OR939142-5G
APOSOR939142-100GEA 1030 EUR InStock
APOSOR939142-100G APOSOR939142-25G APOSOR939142-5G
4-Methylpentanoylchlorid 97%
4-Methylpentanoylchlorid
Formel: C₆H₁₁ClO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018814
CAS-Nummer: 38136-29-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge