trans-3,3,5-Trimethylcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939230-25G OR939230-5G
APOSOR939230-25GEA 522 EUR InStock
APOSOR939230-25G APOSOR939230-5G
trans-3,3,5-Trimethylcyclohexanol 95%
trans-3,3,5-Trimethylcyclohexanol
Formel: C₉H₁₈O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066315
CAS-Nummer: 767-54-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge