2-Chlor-3-hydroxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939587-10G OR939587-25G OR939587-5G
APOSOR939587-10GEA 168 EUR InStock
APOSOR939587-10G APOSOR939587-25G APOSOR939587-5G
2-Chlor-3-hydroxybenzaldehyd 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798118
CAS-Nummer: 56962-10-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge