2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR939891-1G OR939891-250MG OR939891-500MG
APOSOR939891-1GEA 560 EUR InStock
APOSOR939891-1G APOSOR939891-250MG APOSOR939891-500MG
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05257015
CAS-Nummer: 51467-70-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge