3-Methoxybutyl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR940548-100G OR940548-1KG OR940548-500G
APOSOR940548-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR940548-100G APOSOR940548-1KG APOSOR940548-500G
3-Methoxybutyl-acetat 95%
3-Methoxybutyl-acetat
Formel: C₇H₁₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043928
CAS-Nummer: 4435-53-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge