4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR944950-1G OR944950-5G
APOSOR944950-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR944950-1G APOSOR944950-5G
4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine 95%
4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine
Formel: C₈H₁₁ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07365353
CAS-Nummer: 89967-20-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge