3-Pyridazineacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR946599-1G OR946599-250MG OR946599-500MG
APOSOR946599-1GEA 1800 EUR InStock
APOSOR946599-1G APOSOR946599-250MG APOSOR946599-500MG
3-Pyridazineacetonitrile
3-Pyridazineacetonitrile
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119.13 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17015868
CAS-Nummer: 27349-80-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge