4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR9468-1G OR9468-5G
APOSOR9468-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR9468-1G APOSOR9468-5G
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.99 g/mol
Melting Pt: 81…83 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235082
CAS-Nummer: 326496-51-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge