4-Methyl-1-naphthonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR946849-1G OR946849-5G
APOSOR946849-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR946849-1G APOSOR946849-5G
4-Methyl-1-naphthonitril 95%
4-Methyl-1-naphthonitril
Formel: C₁₂H₉N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079742
CAS-Nummer: 36062-93-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge