4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR9472-1G OR9472-250MG
APOSOR9472-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR9472-1G APOSOR9472-250MG
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₃
MW: 206.01 g/mol
Melting Pt: 187…189 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235074
CAS-Nummer: 874290-64-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge