2-Brommalondialdehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR9497-100G OR9497-25G
APOSOR9497-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR9497-100G APOSOR9497-25G
2-Brommalondialdehyd 96%
2-Brommalondialdehyd
Formel: C₃H₃BrO₂
MW: 150.96 g/mol
Melting Pt: 132…136 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00459999
CAS-Nummer: 2065-75-0
EINECS: 430-470-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge