p-Tolyldiethanolamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR950575-100G OR950575-1KG OR950575-500G
APOSOR950575-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR950575-100G APOSOR950575-1KG APOSOR950575-500G
p-Tolyldiethanolamine 95%
p-Tolyldiethanolamine
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195.26 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020580
CAS-Nummer: 3077-12-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge