2,6-Diaminopyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR951645-10G OR951645-1G OR951645-5G
APOSOR951645-10GEA 980 EUR InStock
APOSOR951645-10G APOSOR951645-1G APOSOR951645-5G
2,6-Diaminopyrazine 95%
2,6-Diaminopyrazine
Formel: C₄H₆N₄
MW: 110.12 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09907864
CAS-Nummer: 41536-80-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge