5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR951828-1G OR951828-250MG
APOSOR951828-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR951828-1G APOSOR951828-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11226918
CAS-Nummer: 878197-68-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge