3-Chlorphenethylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR952414-1G OR952414-25G OR952414-5G
APOSOR952414-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR952414-1G APOSOR952414-25G APOSOR952414-5G
3-Chlorphenethylbromid 97%
3-Chlorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrCl
MW: 219.51 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117465
CAS-Nummer: 16799-05-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge