7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR952627-10G OR952627-1G OR952627-5G
APOSOR952627-10GEA 696 EUR InStock
APOSOR952627-10G APOSOR952627-1G APOSOR952627-5G
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one 95%
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one
Formel: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02660686
CAS-Nummer: 22726-30-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge