3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR953714-1G OR953714-5G
APOSOR953714-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR953714-1G APOSOR953714-5G
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine 90%
3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-amine
Formel: C₈H₁₅N₃
MW: 153.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462177
CAS-Nummer: 62821-89-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge